Learn More
Bureta de clase B de vidrio borosilicatado MBL™
Código de producto. p-8002330
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12114262 50 ml cada uno
12025362 25 ml cada uno
2 options
Código de producto. 12114262
Marca: MBL BRB076P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato. Cumple con ISO 385. La bureta de vidrio borosilicatado de clase B MBL™ incluye una llave de paso de PTFE sin grasa con calibre de 1,5 mm. Las graduaciones están marcadas en esmalte azul fácil de leer.
  • Conforme a ISO 385
  • Llave de paso PTFE sin grasas con un diámetro de 1,5 mm
  • Graduaciones de esmalte azul fáciles de leer
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 820 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Llave de paso PTFE sin grasas con un diámetro de 1,5 mm
Báscula Azul
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Bureta volumétrica
Class Clase B
Certificaciones/conformidad ISO 385