Learn More
Bureta de clase B de vidrio borosilicatado MBL Volumetrics™ con parte superior con embudo acanalado
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato.Cumple con ISO 385.La bureta de vidrio de borosilicato de clase B MBL™ con embudo acanalado instalado hace que el llenado sea más fácil y seguro.Incluye llave de paso de PTFE sin grasas con un diámetro de 1,5 mm.Las graduaciones están marcadas en esmalte azul fácil de leer.
- Conforme a ISO 385
- Los tamaños de 10 ml, 25 ml y 50 ml están disponibles equipados con embudo para facilitar y asegurar el llenado
- Llave de paso PTFE sin grasas con un diámetro de 1,5 mm
- Graduaciones de esmalte azul fáciles de leer
- Fabricados con vidrio de borosilicato
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Longitud (métrico) | 820 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Incluye | Llave de paso PTFE sin grasas con un diámetro de 1,5 mm |
| Báscula | Azul |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tolerancia | ±0,1 ml |
| Tipo | Bureta volumétrica |
| Class | Clase B |
| Mostrar más |