Learn More
Pipetas de vidrio de clase AS de dos marcas MBL™
Código de producto. 12590076
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tolerancia:
±0,008 ml
±0,015 ml
±0,01 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
Código de producto. Volumen (métrico) Tolerancia unitSize
12590076 20 ml ±0,03 ml 2 PCS
12524877 100 ml ±0,08 ml 2 PCS
12580076 10 ml ±0,02 ml 2 PCS
12550076 1 ml ±0,008 ml 2 PCS
12500086 25 ml ±0,03 ml 2 PCS
12510086 50 ml ±0,05 ml paquete de 2
12560076 2 ml ±0,01 ml paquete de 2
12570076 5 ml ±0,015 ml 2 PCS
8 options
Código de producto. 12590076
Marca: MBL PRA630AS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con sólidos chorros mecanizados y coloración ámbar permanente. Las pipetas de vidrio de clase AS de dos marcas MBL™ cumplen con ISO 648 y DIN 12691 y cuentan con código de lote impreso para certificado de lote descargable. Incluye perilla de seguridad en la parte superior del tubo de la pipeta.
  • Cumple con ISO 648 y DIN 12691
  • Calibrado para el suministro
  • Impresos con códigos de lote para certificado de lote descargable
  • Clase AS con +5 s de tiempo de espera
  • Incluye perilla de seguridad en la parte superior del tubo de la pipeta
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con sólidos chorros mecanizados y coloración ámbar permanente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad ISO 648, DIN 12691
Clase AS
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Cantidad 2/Paq.
Tolerancia ±0,03 ml
Volumen (métrico) 20 ml
Tipo Pipeta