Learn More
Pipetas de vidrio de clase B de una marca MBL™
Descripción
- Cumple con ISO 648 y DIN 12690
- Calibrado para el suministro
- Fabricado con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para reducir roturas
- Marcas en tinción ámbar permanente que se difunde por la superficie del vidrio para ofrecer mayor resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | ISO 648, DIN 12690 |
| Clase | B |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Ámbar |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Tolerancia | ±0,06 ml |
| Color | Amarillo |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Mostrar más |