Learn More
Pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™
Código de producto. 11369643
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tolerancia:
±0,008 ml
±0,015 ml
±0,01 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Exactitud:
±0,008 ml
±0,015 ml
±0,01 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0.03 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Tolerancia Color Exactitud unitSize
11369643 1 ml ±0,008 ml Azul ±0,008 ml 2 PCS
11349653 100 ml ±0,08 ml Amarillo ±0,08 ml 2 PCS
11309653 15 ml ±0,03 ml Verde ±0,03 ml 2 PCS
11399643 10 ml ±0,02 ml Rojo ±0,02 ml 2 PCS
11319653 20 ml ±0,03 ml Amarillo ±0.03 ml 2 PCS
11329653 25 ml ±0,03 ml Azul ±0,03 ml 2 PCS
11379643 2 ml ±0,01 ml Naranja ±0,01 ml 2 PCS
11389643 5 ml ±0,015 ml Blanco ±0,015 ml 2 PCS
11339653 50 ml ±0,05 ml Rojo ±0,05 ml 2 PCS
9 options
Código de producto. 11369643
Marca: MBL PRA720AS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con ISO 648 y DIN 12691. Las pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ están calibradas para la entrega e incluyen marcas en tinción ámbar permanente.
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con ISO 648 y DIN 12691. Las pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ están calibradas para la entrega e incluyen marcas en tinción ámbar permanente.
  • Cumple con ISO 648 y DIN 12691
  • Calibrado para el suministro
  • Impresos con códigos de lote para certificado de lote descargable
  • Marcas en tinción ámbar permanente
  • Clase AS con +5 s de tiempo de espera
  • Fabricado con vidrio sodo-cálcico con chorros resistentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,008 ml
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad ISO 648, DIN 12691
Clase AS
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Cantidad 2/Paq.
Tolerancia ±0,008 ml
Color Azul
Volumen (métrico) 1 ml
Tipo Pipeta