Learn More
Pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ con certificación
Description
Fabricadas con vidrio sodocálcico con chorros mecanizados para proporcionar resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos.Las pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ con certificación incluyen marcas en tinción ámbar permanente que se fusionan en el vidrio para garantizar resistencia ante soluciones de limpieza agresivas.
- Cumple con ISO 648 y DIN 12691
- Calibrado para administración con tiempo de espera de +5s
- Cada pipeta está codificada con un número de serie individual
- Se suministra con certificado de calibración que permite la trazabilidad según las normas nacionales
- Marcas en coloración ámbar permanente que se funde en el vidrio para garantizar la máxima resistencia a soluciones de lavado agresivas
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos
Specifications
Specifications
| Exactitud | ±0,02 ml |
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | ISO 648, DIN 12691 y certificado de calibración |
| Clase | AS |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Ámbar |
| Cantidad | 2/Paq. |
| Tolerancia | ±0,02 ml |
| Color | Rojo |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.