Learn More
Pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ con certificación
Descripción
Fabricadas con vidrio sodocálcico con chorros mecanizados para proporcionar resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos.Las pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ con certificación incluyen marcas en tinción ámbar permanente que se fusionan en el vidrio para garantizar resistencia ante soluciones de limpieza agresivas.
- Cumple con ISO 648 y DIN 12691
- Calibrado para administración con tiempo de espera de +5s
- Cada pipeta está codificada con un número de serie individual
- Se suministra con certificado de calibración que permite la trazabilidad según las normas nacionales
- Marcas en coloración ámbar permanente que se funde en el vidrio para garantizar la máxima resistencia a soluciones de lavado agresivas
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,015 ml |
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | ISO 648, DIN 12691 y certificado de calibración |
| Clase | AS |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Ámbar |
| Cantidad | 2/Paq. |
| Tolerancia | ±0,015 ml |
| Color | Blanco |
| Mostrar más |