Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MBL (MBL2) humano
Código de producto. p-7230875
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15465063 96 pruebas 1 set
17195499 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15465063
Marca: Invitrogen™ EHMBL2
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para MBL(MBL2) humano cuantifica el MBL hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la MBL hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para MBL humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La lectina de unión al manano (MBL; también llamada lectina o proteína de unión a la manosa) es una proteína multimérica de unión a los carbohidratos que se produce en el hígado y se secreta en la sangre, donde constituye un elemento importante en la defensa inmunitaria innata contra los microorganismos invasores. Sus formas normalmente oligomerizadas se asocian con serinas proproteasas específicas (las MASP) que se activan cuando la MBL se une a las superficies microbianas de los carbohidratos y a su vez activan el complemento a través de la vía de la MBL o la lectina. La determinación de las concentraciones de MBL en el suero puede ser útil para elucidar posibles defectos inmunitarios y como indicador de pronóstico que alerta de la necesidad de medidas terapéuticas o profilácticas reforzadas en pacientes inmunodeprimidos, incluidos los que reciben quimioterapia para el cáncer y los pacientes con fibrosis quística, LES o artritis reumatoide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P11226
Intervalo del ensayo 0,034-25 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,03 ng
Intervalo de calibración De 0,03 ng/ml a 25 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta MBL humano. Otras especies aún no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 4153
Símbolo de gen COLEC1,HSMBPC,MBLD,MBP,MBP-C,MBP1,MBPD,MBL2
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Microbiología
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP11-94H3.1, COLEC1, HSMBPC, MBLD, MBP, MBP-C, MBP1, MBPD, MBL2
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min