Learn More
Pipetas cuentagotas MBL™ para frascos de reactivo sódico-cálcico
Código de producto. p-7116196
Change view
Click to view available options
Descripción:
Tamaño de junta 14/15
Tamaño de junta 14/23
Tamaño de junta 19/26
Para utilizar con (equipo):
Frasco de 100 ml
Frasco de 250 ml
Frasco de 50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Descripción Para utilizar con (equipo) unitSize
15419793 Tamaño de junta 14/15 Frasco de 50 ml paquete de 5
15768057 Tamaño de junta 14/23 Frasco de 100 ml paquete de 5
15778057 Tamaño de junta 19/26 Frasco de 250 ml paquete de 5
3 options
Código de producto. 15419793
Marca: MBL SBD050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio sódico-cálcico
  • Con cono de vidrio esmerilado integral en la pipeta
  • Se suministra con tetinas de caucho
  • Frascos disponibles por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tamaño de junta 14/15
Material Vidrio sodocálcico
Incluye Pipetas cuentagotas con tetina de silicona
Tipo Pipeta Pasteur
Para utilizar con (equipo) Frasco de 50 ml