Learn More
Matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato MBL™
Código de producto. 12663022
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Tamaño del tapón:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Altura (métrico):
70 mm
90 mm
110 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerancia:
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±0,8 ml
±1,2 ml
±2,4 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. 12663022
Marca: MBL FRD032P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión. El matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato MBL™ cumple con ISO 1042 y DIN 12664. Las inscripciones en esmalte azul ofrecen una fácil evaluación del volumen. Incluye tapón de polietileno.
  • Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
  • Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión
  • Inscripciones en esmalte azul
  • Tapón de polietileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042, DIN 12664
Material del cierre Polietileno
Descripción Inscripciones de esmalte azul
Capacidad (métrico) 200 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 210 mm
Tolerancia ±0,3 ml
Graduated Sí
Clase B
Tamaño del tapón 14/23