Learn More
Matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato transparente con tapón MBL™
Código de producto. 12000713
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 mL
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Altura (métrico):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Packungsgröße:
1 PCS
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize Tamaño del tapón
12000713 10 ml 90 mm 5 PCS -
12010733 1000 ml 300 mm 2 PCS 24/29
11910326 100 mL 170 mm paquete de 5 14/23
11371925 2000 ml 370 mm cada uno 29/32
12643282 200 ml 210 mm 5 PCS 14/23
12020713 20 ml 110 mm 5 PCS 10/19
12060723 250 ml 220 mm paquete de 2 14/23
12633282 25 ml 110 mm 5 PCS 10/19
11381925 5 l 475 mm 1 PCS 34/35
12653282 500 ml 260 mm 2 PCS 19/26
11900326 50 ml 140 mm 5 PCS 12/21
12623282 5 ml 70 mm 5 PCS 10/19
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12000713 Lieferant MBL Lieferanten-Nr. FRD166
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Cumple con ISO 1042 y DIN 12664. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato MBL™ con tapón se fabrica con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos.
  • Calibrado perfectamente según las tolerancias de clase A
  • Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
  • Conformidad con certificación «H»
  • Inscripciones en esmalte azul
  • Se suministra con tapón de polietileno
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificaciones/conformidad Clase A, ISO 1042, DIN 12664, certificado in.Hin. de conformidad
Material del cierre Polietileno
Descripción Inscripciones de esmalte azul
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 90 mm
Tolerancia ±0,025 ml
Graduated Sí
Clase A
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.