Learn More
Matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato transparente con tapón MBL™
Código de producto. 11900326
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 mL
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Altura (métrico):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Altura (métrico) unitSize
11900326 50 ml 12/21 140 mm 5 PCS
12010733 1000 ml 24/29 300 mm 2 PCS
11910326 100 mL 14/23 170 mm paquete de 5
12000713 10 ml - 90 mm 5 PCS
11371925 2000 ml 29/32 370 mm cada uno
12643282 200 ml 14/23 210 mm 5 PCS
12020713 20 ml 10/19 110 mm 5 PCS
12060723 250 ml 14/23 220 mm paquete de 2
12633282 25 ml 10/19 110 mm 5 PCS
11381925 5 l 34/35 475 mm 1 PCS
12653282 500 ml 19/26 260 mm 2 PCS
12623282 5 ml 10/19 70 mm 5 PCS
12 options
Código de producto. 11900326
Marca: MBL FRD170
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cumple con ISO 1042 y DIN 12664. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato MBL™ con tapón se fabrica con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos.
  • Calibrado perfectamente según las tolerancias de clase A
  • Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
  • Conformidad con certificación «H»
  • Inscripciones en esmalte azul
  • Se suministra con tapón de polietileno
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase A, ISO 1042, DIN 12664, certificado in.Hin. de conformidad
Material del cierre Polietileno
Descripción Inscripciones de esmalte azul
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 140 mm
Tolerancia ±0,06 ml
Graduated Sí
Clase A
Tamaño del tapón 12/21