Learn More
Matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato transparente con tapón MBL™
Código de producto. 11381925
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 mL
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Altura (métrico):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Altura (métrico) unitSize
11381925 5 l 34/35 475 mm 1 PCS
12010733 1000 ml 24/29 300 mm 2 PCS
11910326 100 mL 14/23 170 mm paquete de 5
12000713 10 ml - 90 mm 5 PCS
11371925 2000 ml 29/32 370 mm cada uno
12643282 200 ml 14/23 210 mm 5 PCS
12020713 20 ml 10/19 110 mm 5 PCS
12060723 250 ml 14/23 220 mm paquete de 2
12633282 25 ml 10/19 110 mm 5 PCS
12653282 500 ml 19/26 260 mm 2 PCS
11900326 50 ml 12/21 140 mm 5 PCS
12623282 5 ml 10/19 70 mm 5 PCS
12 options
Código de producto. 11381925
Marca: MBL FRD184
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cumple con ISO 1042 y DIN 12664. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato MBL™ con tapón se fabrica con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos.
  • Calibrado perfectamente según las tolerancias de clase A
  • Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
  • Conformidad con certificación «H»
  • Inscripciones en esmalte azul
  • Se suministra con tapón de polietileno
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase A, ISO 1042, DIN 12664, certificado in.Hin. de conformidad
Material del cierre Polietileno
Descripción Inscripciones de esmalte azul
Capacidad (métrico) 5 l
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 475 mm
Tolerancia ±1,2 ml
Graduated Sí
Clase A
Tamaño del tapón 34/35