missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MBIP, Mouse anti-Human, Clone: 2E2, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00051562-M05.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: MAAATEHNRPSSGDRNLERRCSPNLSREVLYEIFRSLHTLVGQLDLRDDVVKITIDWNKLQSLSAFQPALLFSALEQHILYLQPFLAKLQSPIKEENTTAVEETGRTEMGNKNEVNDKFSIGDLQEEEKHKESDLRDVKKTQIHFDPEVVQIKAGKAEIDRRISAFIERKQAEINENNVREFCNVIDCNQENSCARTDAIFTPYPGFKSHVKVSRVVYTYGPQTRPEGIPGSGHKPNSMLRDCGNQAVEERLQNIEAHLRLQTGGPVPRDIYQRIKKLEDKILELEGISPEYFQSVSFSGKRRKVQPPQQNYSLAELDEKISALKQALLRKSREAESMATHHLPEspecificaciones
| MBIP | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| MAP3K12 binding inhibitory protein 1 | |
| - | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Immunofluorescence | |
| 2E2 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| BC005197 | |
| MBIP | |
| MBIP (AAH05197, 1 a.a. ∼ 344 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 51562 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido