Learn More
MBD5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7206440 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16835374 20 μL 20 microlitros
16825374 150 μL 150 microlitros
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16835374
Brand: Proteintech 159611AP20UL
This item is not returnable. View return policy
Rabbit Polyclonal Antibody
MBD5 binds to heterochromatin but does not interact with either methylated or unmethylated DNA (in vitro).
Specifications
Antígeno MBD5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.26 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MBD5
N.º de referencia del gen B1AYB6, Q9P267
Alias de gen KIAA1461, MBD5, MRD1
Símbolos de los genes MBD5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MBD5 Fusion Protein Ag8728
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 109241, 311026, 55777
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG