missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MBD5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16835374 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16835374 20 μL 20 microlitros
16825374 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16835374

Marca: Proteintech 159611AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MBD5 binds to heterochromatin but does not interact with either methylated or unmethylated DNA (in vitro).

Especificaciones

Antígeno MBD5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.26 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MBD5
N.º de referencia del gen B1AYB6, Q9P267
Alias de gen KIAA1461, MBD5, MRD1
Símbolos de los genes MBD5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MBD5 Fusion Protein Ag8728
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 109241, 311026, 55777
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.