missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MBD1 Monoclonal Antibody (OTI2H5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA811767S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MBD1 Monoclonal antibody specifically detects MBD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotEspecificaciones
| MBD1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9UIS9 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 4152 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI2H5 | |
| Unconjugated | |
| MBD1 | |
| CXXC3; CXXC-type zinc finger protein 3; Mbd1; methyl-CpG binding domain protein 1; methyl-CpG binding domain protein 1 isoform PCM1; methyl-CpG-binding domain protein 1; Methyl-CpG-binding protein MBD1; PCM1; Protein containing methyl-CpG-binding domain 1; RFT; the regulator of fibroblast growth factor 2 (FGF-2) transcription | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 222-556 of human MBD1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido