missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MBD1 Monoclonal Antibody (OTI2D7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17506024
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17506024 30 μL 30 microlitros
17586014 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17506024

Marca: Origene Technologies TA811768S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MBD1 Monoclonal antibody specifically detects MBD1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno MBD1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MBD1
N.º de referencia del gen Q9UIS9
Alias de gen CXXC3; CXXC-type zinc finger protein 3; Mbd1; methyl-CpG binding domain protein 1; methyl-CpG binding domain protein 1 isoform PCM1; methyl-CpG-binding domain protein 1; Methyl-CpG-binding protein MBD1; PCM1; Protein containing methyl-CpG-binding domain 1; RFT; the regulator of fibroblast growth factor 2 (FGF-2) transcription
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 222-556 of human MBD1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4152
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.