Learn More
Maytansinol, MedChemExpress
Código de producto. 16463737
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16463737 50 mg 50 miligramos
16470238 5 mg 5 miligramos
16427778 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16463737
Marca: Medchem Express HY19474
MedChemExpress Maytansinol inhibits microtubule assembly and induces microtubule disassembly in vitro.
Maytansinol inhibits microtubule assembly and induces microtubule disassembly in vitro.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maytansinol
CAS 57103-68-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H37ClN2O8
Cantidad 50 mg
Sinónimo Ansamitocin P-0
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (61.94 mM)
SMILES C[C@]1([C@H](CC(N(C(C=C2C=C3OC)=C3Cl)C)=O)O)[C@H]([C@@H]([C@](OC4=O)([H])C[C@]([C@](/C=C/C=C(C)/C2)([H])OC)(N4)O)C)O1
Peso molecular (g/mol) 565.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 565.06
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death