Learn More
Axygen™ Microtubos con tapón a presión de 2.0 ml Maxyclear
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11336314 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Color morado
Naranja
Rojo
Spectrum
Surtido
Transparente
Verde
Ámbar
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
250 tubos de recuperación máxima/paquete, 10 paquetes/caja
250 tubos estériles/paquete, 10 paquetes/caja
500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 2500
paquete de 500
paquete de 5000
Código de producto. Color Esterilidad Envase unitSize
11336314 Spectrum No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11311934 Azul No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12756809 Azul No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
13171774 Surtido No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11301934 Surtido No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12034598 Transparente No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
10785352 Transparente No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
12659585 Transparente Estéril 250 tubos estériles/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 250
11321934 Verde No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12786809 Verde No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
12538047 Spectrum No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
11331934 Naranja No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12716819 Naranja No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
12726819 Rojo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11341934 Rojo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12756819 Amarillo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11371934 Amarillo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12736819 Color morado No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11351934 Color morado No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
11341984 Transparente No estéril 250 tubos de recuperación máxima/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 250
12796809 Transparente No estéril 250 tubos de recuperación máxima/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 2500
11361934 Ámbar No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12746819 Ámbar No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
23 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11336314
Brand: Axygen™ MCT200SP
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Garantice un sellado eficaz que se mantiene cerrado durante la centrifugación. Los microtubos con tapón a presión de 2,0 ml Axygen™ Maxyclear proporcionan una visibilidad excelente y cuentan con un puerto de perforación para el acceso de la jeringa. Disponibles en una amplia variedad de colores. Hay disponibles opciones Maxymum Recovery™ y estériles.
Hay disponibles tubos de microcentrífuga Axiurf MaxyClear en una variedad de colores. También están disponibles las opcones estériles y de superficie Axygen Maxymum Recovery™. Los tubos de microcentrífugas SnapLock tienen superficies de tapas esmeriladas y paneles laterales esmerilados, ideales para el etiquetado. Cada tapa tiene un orificio de perforación en el centro de la tapa. Hay disponibles tubos de microcentrífugas sin tapas para algunos tamaños.
  • Los tubos de microcentrífugas de 0,6 ml, 1,5 ml y 2,0 ml transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
  • Los tubos de copolímero ofrecen una resistencia excepcional y química. No se pueden esterilizar en autoclave ni son a prueba de ebullición.
  • Los tubos de microcentrífugas transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
  • La fuerza G máxima es de 14.000 RCF.
  • Libres de ARNasa/ADNasa y apirógenos
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
  • Colores: surtido Cada paquete contiene una mezcla de azul, verde, violeta, naranja, rojo y amarillo.
  • Los tubos de microcentrífugas transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
  • Espectro de colores: Cada paquete de 2 incluye uno de los siguientes colores: azul, verde, naranja, rojo y amarillo.
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y endotoxinas para una integridad total de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Estilo de tapón Tapón a presión
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2 ml
Color Spectrum
Material Homopolímero
Incrementos 0,25 ml
N.° por paquete 500/Paq.
Envase 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
RCF máx. 20000 xG
Graduaciones De 0,1 a 2 ml
Tipo de producto Locking Snap-cap Microtube