Learn More
Axygen™ Microtubos con tapa a presión de 1.7 ml Maxyclear
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12726809 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Color morado
Naranja
Rojo
Spectrum
Surtido
Transparente
Verde
Ámbar
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
250 tubos de recuperación máxima/paquete, 10 paquetes/caja
250 tubos estériles/paquete, 10 paquetes/caja
500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 2500
paquete de 500
paquete de 5000
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Esterilidad Envase unitSize
12726809 Ámbar No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
12736799 Surtido No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11391934 Surtido No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
11381934 Transparente No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
10393350 Transparente No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
12766799 Transparente Estéril 250 tubos estériles/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 2500
12548007 Transparente Estéril 250 tubos estériles/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 250
12776799 Verde No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11311944 Verde No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12746799 Azul No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11301944 Azul No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
11331984 Transparente No estéril 250 tubos de recuperación máxima/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 250
12786799 Transparente No estéril 250 tubos de recuperación máxima/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 2500
12796799 Naranja No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11321944 Naranja No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12538037 Spectrum No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
11316314 Spectrum No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11331944 Rojo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12706809 Rojo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11341944 Color morado No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12716809 Color morado No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
12736809 Amarillo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11361944 Amarillo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
11351944 Ámbar No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 12726809 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor MCT175X
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice un sellado eficaz que se mantiene cerrado durante la centrifugación. Los microtubos con tapón a presión de 1.7 ml Axygen™ Maxyclear proporcionan una visibilidad excelente y cuentan con un puerto de perforación para el acceso de la jeringa. Hay disponibles opciones Maxymum Recovery™ y estériles.
Hay disponibles tubos de microcentrífuga Axiurf MaxyClear en una variedad de colores. También están disponibles las opcones estériles y de superficie Axygen Maxymum Recovery™. Los tubos de microcentrífugas SnapLock tienen superficies de tapas esmeriladas y paneles laterales esmerilados, ideales para el etiquetado. Cada tapa tiene un orificio de perforación en el centro de la tapa. Hay disponibles tubos de microcentrífugas sin tapas para algunos tamaños.
  • Los tubos de microcentrífugas de 0,6 ml, 1,5 ml y 2,0 ml transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
  • Los tubos de copolímero ofrecen una resistencia excepcional y química. No se pueden esterilizar en autoclave ni son a prueba de ebullición.
  • Los tubos de microcentrífugas transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
  • La fuerza G máxima es de 14.000 RCF.
  • Libres de ARNasa/ADNasa y apirógenos
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
  • Colores: surtido Cada paquete contiene una mezcla de azul, verde, violeta, naranja, rojo y amarillo.
  • Los tubos de microcentrífugas transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
  • Espectro de colores: Cada paquete de 2 incluye uno de los siguientes colores: azul, verde, naranja, rojo y amarillo.
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y endotoxinas para una integridad total de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón a presión
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 1,7 ml
Color Ámbar
Material Copolímero
Incrementos 0,1 ml
N.° por paquete 500/Paq.
Envase 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
RCF máx. 20000 xG
Graduaciones De 0,1 a 1,5 ml