Learn More
Axygen™ Microtubos con tapa a presión de 1.5 ml Maxyclear
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11301914 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Color morado
Naranja
Rojo
Spectrum
Surtido
Transparente
Verde
Ámbar
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
250 tubos Maxymum Recovery/paquete
250 tubos estériles/paquete, 10 paquetes/caja
500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja
Tamaño de la unidad:
2500 PCS
cada uno
paquete de 250
paquete de 500
paquete de 5000
Código de producto. Color Esterilidad Envase unitSize
11301914 Rojo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
11311984 Transparente No estéril 250 tubos Maxymum Recovery/paquete paquete de 250
13118053 Transparente No estéril 250 tubos Maxymum Recovery/paquete 2500 PCS
11326144 Transparente Estéril 250 tubos estériles/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 250
11371904 Azul No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12726789 Azul No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11361904 Surtido No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
11351904 Transparente No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12756789 Verde No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11381904 Verde No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12796789 Rojo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
12786789 Naranja No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11311914 Color morado No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12706799 Color morado No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11396304 Spectrum No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
12538027 Spectrum No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12716799 Ámbar No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11321914 Ámbar No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
11331914 Amarillo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12083959 Amarillo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja cada uno
20 options
Código de producto. 11301914
Marca: Axygen™ MCT150R
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice un sellado eficaz que se mantiene cerrado durante la centrifugación. Los microtubos con tapón a presión de 1.5 ml Axygen™ Maxyclear proporcionan una visibilidad excelente y cuentan con un puerto de perforación para el acceso de la jeringa. Disponibles en una amplia variedad de colores. Hay disponibles opciones Maxymum Recovery™ y estériles.
Garantice un sellado eficaz que se mantiene cerrado durante la centrifugación.Los microtubos con tapón a presión de 1,5 ml Axygen™ Maxyclear proporcionan una visibilidad excelente y cuentan con un puerto de perforación para el acceso de la jeringa.Disponibles en una amplia variedad de colores.Hay disponibles opciones Maxymum Recovery™ y estériles.
Hay disponibles tubos de microcentrífuga Axiurf MaxyClear en una variedad de colores. También están disponibles las opcones estériles y de superficie Axygen Maxymum Recovery™. Los tubos de microcentrífugas SnapLock tienen superficies de tapas esmeriladas y paneles laterales esmerilados, ideales para el etiquetado. Cada tapa tiene un orificio de perforación en el centro de la tapa. Hay disponibles tubos de microcentrífugas sin tapas para algunos tamaños.
  • Los tubos de microcentrífugas de 0,6 ml, 1,5 ml y 2,0 ml transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
  • Los tubos de copolímero ofrecen una resistencia excepcional y química. No se pueden esterilizar en autoclave ni son a prueba de ebullición.
  • Los tubos de microcentrífugas transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
  • La fuerza G máxima es de 14.000 RCF.
  • Libres de ARNasa/ADNasa y apirógenos
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
  • Colores: surtido Cada paquete contiene una mezcla de azul, verde, violeta, naranja, rojo y amarillo.
  • Los tubos de microcentrífugas transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
  • Espectro de colores: Cada paquete de 2 incluye uno de los siguientes colores: azul, verde, naranja, rojo y amarillo.
Certifications
Certificados como seguros para ADNasa, ARNasa y endotoxinas para una integridad total de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón a presión
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Color Rojo
Material Homopolímero
Incrementos 0,1 ml
N.° por paquete 500/Paq.
Envase 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
RCF máx. 20000 xG
Graduaciones De 0,1 a 1,5 ml