Learn More
Axygen™ Microtubos con tapa a presión de 0.60 ml Maxyclear
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11321984 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Color morado
Naranja
Rojo
Spectrum
Transparente
Verde
Ámbar
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja
500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
10000 PCS
paquete de 1000
paquete de 10000
paquete de 500
paquete de 5000
Código de producto. Color Esterilidad Envase unitSize
11321984 Transparente No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
11376304 Spectrum No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
12535607 Spectrum No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
12716779 Azul No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
11391944 Azul No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
12736779 Transparente Estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
12647215 Transparente Estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12786779 Color morado No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
11331954 Color morado No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
12756779 Transparente No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11321954 Rojo No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
12776779 Rojo No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
12706789 Amarillo No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
10859450 Transparente No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja 10000 PCS
11371944 Transparente No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja 1000 PCS
12766779 Naranja No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
11311954 Naranja No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
11301954 Verde No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
12746779 Verde No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
12796779 Ámbar No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
11341954 Ámbar No estéril 1000 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
21 options
Código de producto. 11321984
Marca: Axygen™ MCT060LC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantice un sellado eficaz que se mantiene cerrado durante la centrifugación. Los microtubos con tapón a presión de 0.60 ml Axygen™ Maxyclear proporcionan una visibilidad excelente y cuentan con un puerto de perforación para el acceso de la jeringa. Disponibles en una amplia variedad de colores. Hay disponibles opciones Maxymum Recovery™ y estériles.
Hay disponibles tubos de microcentrífuga Axiurf MaxyClear en una variedad de colores. También están disponibles las opcones estériles y de superficie Axygen Maxymum Recovery™. Los tubos de microcentrífugas SnapLock tienen superficies de tapas esmeriladas y paneles laterales esmerilados, ideales para el etiquetado. Cada tapa tiene un orificio de perforación en el centro de la tapa. Hay disponibles tubos de microcentrífugas sin tapas para algunos tamaños.
  • Los tubos de microcentrífugas de 0,6 ml, 1,5 ml y 2,0 ml transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
  • Los tubos de copolímero ofrecen una resistencia excepcional y química. No se pueden esterilizar en autoclave ni son a prueba de ebullición.
  • Los tubos de microcentrífugas transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
  • La fuerza G máxima es de 14.000 RCF.
  • Libres de ARNasa/ADNasa y apirógenos
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
  • Colores: surtido Cada paquete contiene una mezcla de azul, verde, violeta, naranja, rojo y amarillo.
  • Los tubos de microcentrífugas transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
  • Espectro de colores: Cada paquete de 2 incluye uno de los siguientes colores: azul, verde, naranja, rojo y amarillo.
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y endotoxinas para una integridad total de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón a presión
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 0,6 ml
Color Transparente
Material Polipropileno
Incrementos 0,1 ml
N.° por paquete 500/Paq.
Envase 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
RCF máx. 14000 xG
Graduaciones De 0,1 a 0,6 ml