Learn More
Thermo Scientific™ Plataforma universal para agitadores MaxQ 3000, 24 x 36 pulg
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ Solaris™. Con una innovación, fiabilidad y exactitud excepcionales, estos accesorios son la opción de trabajo óptima para cualquier laboratorio.
Para utilizar con agitadores MaxQ según las instrucciones. Elija la plataforma que mejor se adapte a cada necesidad.
Información para pedidos:
Adquiera las abrazaderas por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Plataforma de agitación |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis, certificado de conformidad |
| Dimensiones (L x An) | 28 x 33 cm (11 x 13 in) |
| Longitud de la plataforma (imperial) | 11 in |
| Longitud de la plataforma (métrico) | 28 cm |
| Anchura de la plataforma (imperial) | 13 in |
| Anchura de la plataforma (métrico) | 33 cm |
| Para utilizar con (equipo) | MaxQ™ Agitador 7000 |