Learn More
Thermo Scientific™ Plataforma universal para agitadores MaxQ 3000, 24 x 36 pulg
Código de producto. 10061552 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador de Apilado
Plataforma Universal
Plataforma de agitación
Para utilizar con (equipo):
Agitador MaxQ™ 2000
MaxQ 3000
MaxQ 3000, 5000
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 Agitador
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador
MaxQ™ 2000, MaxQ™ 6000 Agitador
MaxQ™ 30100 y MaxQ™ 30110 Plataforma
MaxQ™ Agitador 7000
Dimensiones (L x An):
11 x 13 in
28 x 33 cm (11 x 13 in)
33 x 28 cm (13 x 11 in)
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)
30 x 18 in (76 x 45,7 cm)
36 x 24 in (91 x 60,9 cm)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Para utilizar con (equipo) Dimensiones (L x An) unitSize
10061552 Plataforma de agitación MaxQ 3000, 5000 30 x 18 in (76 x 45,7 cm) cada uno
10369032 Plataforma de agitación MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador 11 x 13 in cada uno
10275852 Plataforma de agitación MaxQ™ Agitador 7000 28 x 33 cm (11 x 13 in) cada uno
10798914 Plataforma Universal MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 Agitador 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in) 1 PCS
10071552 Plataforma de agitación MaxQ 3000 36 x 24 in (91 x 60,9 cm) cada uno
15599843 Plataforma de agitación Agitador MaxQ™ 2000 28 x 33 cm (11 x 13 in) cada uno
12546299 Plataforma de agitación MaxQ™ 2000, MaxQ™ 6000 Agitador 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in) 1 PCS
10689623 Adaptador de Apilado MaxQ™ 30100 y MaxQ™ 30110 Plataforma 33 x 28 cm (13 x 11 in) cada uno
8 options
Código de producto. 10061552
Marca: Thermo Scientific™ 30115BI
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ Solaris™.
Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ Solaris™. Con una innovación, fiabilidad y exactitud excepcionales, estos accesorios son la opción de trabajo óptima para cualquier laboratorio.
Para utilizar con agitadores MaxQ según las instrucciones. Elija la plataforma que mejor se adapte a cada necesidad.
Información para pedidos:
Adquiera las abrazaderas por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Plataforma de agitación
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Dimensiones (L x An) 30 x 18 in (76 x 45,7 cm)
Longitud de la plataforma (imperial) 30 in
Longitud de la plataforma (métrico) 76 cm
Anchura de la plataforma (imperial) 18 in
Anchura de la plataforma (métrico) 45,7 cm
Para utilizar con (equipo) MaxQ 3000, 5000