Learn More
- Home
- Products
- Agitadores
- Accesorios para agitadores
- Thermo Scientific™ Pinza universal para agitadores MaxQ™
Thermo Scientific™ Pinza universal para agitadores MaxQ™
Código de producto. 10404502 Tienda Thermo Scientific Productos| Product Code. | Tipo de producto | Admite | Para utilizar con (equipo) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10404502 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 1 L | Plataformas para agitador MaxQ | 1 PCS |
| 12354263 | Kit de pinzas para matraces | Matraces | Plataforma de agitador MaxQ™ | cada uno |
| 10484302 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 10 mL | Plataforma de agitador MaxQ™ | cada uno |
| 10153022 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 25 ml | Plataforma de agitador MaxQ™ | cada uno |
| 10549912 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 50 ml | Plataformas para agitador MaxQ | cada uno |
| 10001572 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 125 mL | Plataformas para agitador MaxQ | cada uno |
| 10326632 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 250 mL | Plataformas para agitador MaxQ | cada uno |
| 10685663 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 300 ml | Plataforma de agitador MaxQ™ | cada uno |
| 10494492 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 500 mL | Plataformas para agitador MaxQ | 1 PCS |
| 10041592 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 2 L | Plataformas para agitador MaxQ | 1 PCS |
| 10414692 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 4 L | Plataformas para agitador MaxQ | cada uno |
| 10336632 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 5 L | Plataformas para agitador MaxQ | cada uno |
| 10579532 | Abrazaderas para matraces | Matraz de cultivo forma baja de 2500 mL | Plataforma de agitador MaxQ™ | cada uno |
| 10579722 | Abrazaderas para matraces | Matraz de 2800 mL Fernbach | Plataformas para agitador MaxQ | 1 PCS |
| 10396722 | Abrazadera para microplacas/placas de pocillos profundos | Microplaca/Placa de pocillos profundos | Plataforma de agitador MaxQ™ | cada uno |
| 17831895 | Abrazadera de recipiente | Vaso individual | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17881875 | Pinza de doble altura ajustable | Recipiente | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17821895 | Pinza de doble altura ajustable | Recipiente | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17871875 | Abrazadera ajustable de altura única | Recipiente | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17841895 | Abrazadera para frascos de cultivo | Frasco cuadrado para medios de 125 mL | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17891875 | Abrazadera para frascos de cultivo | Frasco cuadrado para medios de 250 mL | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17861895 | Abrazadera para frascos de cultivo | Frasco cuadrado para medios de 500 mL | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17811885 | Abrazadera para frascos de cultivo | Frasco cuadrado para medios de 1000 mL | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000, agitadores MaxQ 416 HP | cada uno |
| 17821905 | Abrazadera para embudo de separación | Embudo de decantación | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17841885 | Aplicador de alfombrilla adhesiva | Recipientes | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
Product Code. 10404502
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 30157BI
Description
Mezcle y combine las pinzas universales Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker, disponibles en una amplia variedad de tamaños para adecuarse a las necesidades individuales del laboratorio. Compatibles con las plataformas de agitadores MaxQ.
Specifications
Specifications
| Admite | Matraz Erlenmeyer de 1 L |
| Tipo de producto | Abrazaderas para matraces |
| Para utilizar con (equipo) | Plataformas para agitador MaxQ |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.