Learn More
- Home
- Products
- Agitadores
- Accesorios para agitadores
- Thermo Scientific™ Pinza universal para agitadores MaxQ™
Thermo Scientific™ Pinza universal para agitadores MaxQ™
Código de producto. 10396722 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Abrazadera ajustable de altura única
Abrazadera de recipiente
Abrazadera para embudo de separación
Abrazadera para frascos de cultivo
Abrazadera para microplacas/placas de pocillos profundos
Abrazaderas para matraces
Aplicador de alfombrilla adhesiva
Kit de pinzas para matraces
Pinza de doble altura ajustable
Admite:
Embudo de decantación
Frasco cuadrado para medios de 1000 mL
Frasco cuadrado para medios de 125 mL
Frasco cuadrado para medios de 250 mL
Frasco cuadrado para medios de 500 mL
Matraces
Matraz Erlenmeyer de 1 L
Matraz Erlenmeyer de 10 mL
Matraz Erlenmeyer de 125 mL
Matraz Erlenmeyer de 2 L
Matraz Erlenmeyer de 250 mL
Matraz Erlenmeyer de 25 ml
Matraz Erlenmeyer de 300 ml
Matraz Erlenmeyer de 4 L
Matraz Erlenmeyer de 500 mL
Matraz Erlenmeyer de 50 ml
Matraz Erlenmeyer de 5 L
Matraz de 2800 mL Fernbach
Matraz de cultivo forma baja de 2500 mL
Microplaca/Placa de pocillos profundos
Recipiente
Recipientes
Vaso individual
Para utilizar con (equipo):
Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000
Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000, agitadores MaxQ 416 HP
Plataforma de agitador MaxQ™
Plataformas para agitador MaxQ
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
25 product options available for selection
| Código de producto. | Tipo de producto | Admite | Para utilizar con (equipo) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10396722 | Abrazadera para microplacas/placas de pocillos profundos | Microplaca/Placa de pocillos profundos | Plataforma de agitador MaxQ™ | cada uno |
| 12354263 | Kit de pinzas para matraces | Matraces | Plataforma de agitador MaxQ™ | cada uno |
| 10484302 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 10 mL | Plataforma de agitador MaxQ™ | cada uno |
| 10153022 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 25 ml | Plataforma de agitador MaxQ™ | cada uno |
| 10549912 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 50 ml | Plataformas para agitador MaxQ | cada uno |
| 10001572 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 125 mL | Plataformas para agitador MaxQ | cada uno |
| 10326632 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 250 mL | Plataformas para agitador MaxQ | cada uno |
| 10685663 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 300 ml | Plataforma de agitador MaxQ™ | cada uno |
| 10494492 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 500 mL | Plataformas para agitador MaxQ | 1 PCS |
| 10404502 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 1 L | Plataformas para agitador MaxQ | 1 PCS |
| 10041592 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 2 L | Plataformas para agitador MaxQ | 1 PCS |
| 10414692 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 4 L | Plataformas para agitador MaxQ | cada uno |
| 10336632 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 5 L | Plataformas para agitador MaxQ | cada uno |
| 10579532 | Abrazaderas para matraces | Matraz de cultivo forma baja de 2500 mL | Plataforma de agitador MaxQ™ | cada uno |
| 10579722 | Abrazaderas para matraces | Matraz de 2800 mL Fernbach | Plataformas para agitador MaxQ | 1 PCS |
| 17831895 | Abrazadera de recipiente | Vaso individual | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17881875 | Pinza de doble altura ajustable | Recipiente | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17821895 | Pinza de doble altura ajustable | Recipiente | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17871875 | Abrazadera ajustable de altura única | Recipiente | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17841895 | Abrazadera para frascos de cultivo | Frasco cuadrado para medios de 125 mL | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17891875 | Abrazadera para frascos de cultivo | Frasco cuadrado para medios de 250 mL | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17861895 | Abrazadera para frascos de cultivo | Frasco cuadrado para medios de 500 mL | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17811885 | Abrazadera para frascos de cultivo | Frasco cuadrado para medios de 1000 mL | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000, agitadores MaxQ 416 HP | cada uno |
| 17821905 | Abrazadera para embudo de separación | Embudo de decantación | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17841885 | Aplicador de alfombrilla adhesiva | Recipientes | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Código de producto.
10396722
Proveedor
Thermo Scientific™
N.º de proveedor
30175
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descripción
Mezcle y combine las pinzas universales Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker, disponibles en una amplia variedad de tamaños para adecuarse a las necesidades individuales del laboratorio. Compatibles con las plataformas de agitadores MaxQ.
Las pinzas se venden como unidades individuales.
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Microplaca/Placa de pocillos profundos |
| Tipo de producto | Abrazadera para microplacas/placas de pocillos profundos |
| Para utilizar con (equipo) | Plataforma de agitador MaxQ™ |