Learn More
Thermo Scientific™ Pinza universal para agitadores MaxQ™
Código de producto. 10153022 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Abrazadera ajustable de altura única
Abrazadera de recipiente
Abrazadera para embudo de separación
Abrazadera para frascos de cultivo
Abrazadera para microplacas/placas de pocillos profundos
Abrazaderas para matraces
Aplicador de alfombrilla adhesiva
Kit de pinzas para matraces
Pinza de doble altura ajustable
Admite:
Embudo de decantación
Frasco cuadrado para medios de 1000 mL
Frasco cuadrado para medios de 125 mL
Frasco cuadrado para medios de 250 mL
Frasco cuadrado para medios de 500 mL
Matraces
Matraz Erlenmeyer de 1 L
Matraz Erlenmeyer de 10 mL
Matraz Erlenmeyer de 125 mL
Matraz Erlenmeyer de 2 L
Matraz Erlenmeyer de 250 mL
Matraz Erlenmeyer de 25 ml
Matraz Erlenmeyer de 300 ml
Matraz Erlenmeyer de 4 L
Matraz Erlenmeyer de 500 mL
Matraz Erlenmeyer de 50 ml
Matraz Erlenmeyer de 5 L
Matraz de 2800 mL Fernbach
Matraz de cultivo forma baja de 2500 mL
Microplaca/Placa de pocillos profundos
Recipiente
Recipientes
Vaso individual
Para utilizar con (equipo):
Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000
Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000, agitadores MaxQ 416 HP
Plataforma de agitador MaxQ™
Plataformas para agitador MaxQ
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Admite Para utilizar con (equipo) unitSize
10153022 Abrazaderas para matraces Matraz Erlenmeyer de 25 ml Plataforma de agitador MaxQ™ cada uno
12354263 Kit de pinzas para matraces Matraces Plataforma de agitador MaxQ™ cada uno
10484302 Abrazaderas para matraces Matraz Erlenmeyer de 10 mL Plataforma de agitador MaxQ™ cada uno
10549912 Abrazaderas para matraces Matraz Erlenmeyer de 50 ml Plataformas para agitador MaxQ cada uno
10001572 Abrazaderas para matraces Matraz Erlenmeyer de 125 mL Plataformas para agitador MaxQ cada uno
10326632 Abrazaderas para matraces Matraz Erlenmeyer de 250 mL Plataformas para agitador MaxQ cada uno
10685663 Abrazaderas para matraces Matraz Erlenmeyer de 300 ml Plataforma de agitador MaxQ™ cada uno
10494492 Abrazaderas para matraces Matraz Erlenmeyer de 500 mL Plataformas para agitador MaxQ 1 PCS
10404502 Abrazaderas para matraces Matraz Erlenmeyer de 1 L Plataformas para agitador MaxQ 1 PCS
10041592 Abrazaderas para matraces Matraz Erlenmeyer de 2 L Plataformas para agitador MaxQ 1 PCS
10414692 Abrazaderas para matraces Matraz Erlenmeyer de 4 L Plataformas para agitador MaxQ cada uno
10336632 Abrazaderas para matraces Matraz Erlenmeyer de 5 L Plataformas para agitador MaxQ cada uno
10579532 Abrazaderas para matraces Matraz de cultivo forma baja de 2500 mL Plataforma de agitador MaxQ™ cada uno
10579722 Abrazaderas para matraces Matraz de 2800 mL Fernbach Plataformas para agitador MaxQ 1 PCS
10396722 Abrazadera para microplacas/placas de pocillos profundos Microplaca/Placa de pocillos profundos Plataforma de agitador MaxQ™ cada uno
17831895 Abrazadera de recipiente Vaso individual Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 cada uno
17881875 Pinza de doble altura ajustable Recipiente Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 cada uno
17821895 Pinza de doble altura ajustable Recipiente Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 cada uno
17871875 Abrazadera ajustable de altura única Recipiente Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 cada uno
17841895 Abrazadera para frascos de cultivo Frasco cuadrado para medios de 125 mL Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 cada uno
17891875 Abrazadera para frascos de cultivo Frasco cuadrado para medios de 250 mL Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 cada uno
17861895 Abrazadera para frascos de cultivo Frasco cuadrado para medios de 500 mL Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 cada uno
17811885 Abrazadera para frascos de cultivo Frasco cuadrado para medios de 1000 mL Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000, agitadores MaxQ 416 HP cada uno
17821905 Abrazadera para embudo de separación Embudo de decantación Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 cada uno
17841885 Aplicador de alfombrilla adhesiva Recipientes Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 cada uno
25 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10153022
Brand: Thermo Scientific™ 30151
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Mezcle y combine estas gradillas, alfombrillas y pinzas para plataformas de agitadores, disponibles en una amplia variedad de tamaños para adecuarse a las necesidades individuales del laboratorio.
Mezcle y combine las pinzas universales Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker, disponibles en una amplia variedad de tamaños para adecuarse a las necesidades individuales del laboratorio. Compatibles con las plataformas de agitadores MaxQ.
Las pinzas se venden como unidades individuales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Admite Matraz Erlenmeyer de 25 ml
Tipo de producto Abrazaderas para matraces
Para utilizar con (equipo) Plataforma de agitador MaxQ™