Learn More
- Home
- Products
- Agitadores
- Accesorios para agitadores
- Thermo Scientific™ Pinza universal para agitadores MaxQ™
Thermo Scientific™ Pinza universal para agitadores MaxQ™
Código de producto. 10041592 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Tipo de producto | Admite | Para utilizar con (equipo) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10041592 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 2 L | Plataformas para agitador MaxQ | 1 PCS |
| 12354263 | Kit de pinzas para matraces | Matraces | Plataforma de agitador MaxQ™ | cada uno |
| 10484302 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 10 mL | Plataforma de agitador MaxQ™ | cada uno |
| 10153022 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 25 ml | Plataforma de agitador MaxQ™ | cada uno |
| 10549912 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 50 ml | Plataformas para agitador MaxQ | cada uno |
| 10001572 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 125 mL | Plataformas para agitador MaxQ | cada uno |
| 10326632 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 250 mL | Plataformas para agitador MaxQ | cada uno |
| 10685663 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 300 ml | Plataforma de agitador MaxQ™ | cada uno |
| 10494492 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 500 mL | Plataformas para agitador MaxQ | 1 PCS |
| 10404502 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 1 L | Plataformas para agitador MaxQ | 1 PCS |
| 10414692 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 4 L | Plataformas para agitador MaxQ | cada uno |
| 10336632 | Abrazaderas para matraces | Matraz Erlenmeyer de 5 L | Plataformas para agitador MaxQ | cada uno |
| 10579532 | Abrazaderas para matraces | Matraz de cultivo forma baja de 2500 mL | Plataforma de agitador MaxQ™ | cada uno |
| 10579722 | Abrazaderas para matraces | Matraz de 2800 mL Fernbach | Plataformas para agitador MaxQ | 1 PCS |
| 10396722 | Abrazadera para microplacas/placas de pocillos profundos | Microplaca/Placa de pocillos profundos | Plataforma de agitador MaxQ™ | cada uno |
| 17831895 | Abrazadera de recipiente | Vaso individual | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17881875 | Pinza de doble altura ajustable | Recipiente | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17821895 | Pinza de doble altura ajustable | Recipiente | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17871875 | Abrazadera ajustable de altura única | Recipiente | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17841895 | Abrazadera para frascos de cultivo | Frasco cuadrado para medios de 125 mL | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17891875 | Abrazadera para frascos de cultivo | Frasco cuadrado para medios de 250 mL | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17861895 | Abrazadera para frascos de cultivo | Frasco cuadrado para medios de 500 mL | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17811885 | Abrazadera para frascos de cultivo | Frasco cuadrado para medios de 1000 mL | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000, agitadores MaxQ 416 HP | cada uno |
| 17821905 | Abrazadera para embudo de separación | Embudo de decantación | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
| 17841885 | Aplicador de alfombrilla adhesiva | Recipientes | Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000 | cada uno |
Código de producto. 10041592
Marca: Thermo Scientific™ 30158
Descripción
Mezcle y combine las pinzas universales Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker, disponibles en una amplia variedad de tamaños para adecuarse a las necesidades individuales del laboratorio. Compatibles con las plataformas de agitadores MaxQ.
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Matraz Erlenmeyer de 2 L |
| Tipo de producto | Abrazaderas para matraces |
| Para utilizar con (equipo) | Plataformas para agitador MaxQ |