Learn More
Thermo Scientific™ Plataformas universales para agitadores MaxQ™ 8000
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Agitadores orbitales MaxQ™ HP
MaxQ 8000
Dimensiones (L x An):
18 x 18 in
18 x 24 in
18 x 29,5 in
74,9 x 45,7 cm (18 x 29,5 in)
24 x 36 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas universales para agitadores orbitales Thermo Scientific™ MaxQ™ de alto rendimiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 25, 50, 125, 250/300, 500 y 2800 mL; 1, 2, 4, 5 y 6 L; Microplaca |
| Tipo de producto | Plataforma Universal |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis, certificado de conformidad |
| Dimensiones (L x An) | 24 x 36 in |
| Longitud de la plataforma (imperial) | 36 in |
| Longitud de la plataforma (métrico) | 91,4 mm |
| Anchura de la plataforma (imperial) | 24 in |
| Anchura de la plataforma (métrico) | 61 cm |
| Descripción | Plataforma universal sin abrazaderas, 45,7 x 74,9 cm (24 x 36 in) |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores orbitales MaxQ™ HP |