Learn More
Thermo Scientific™ Agitador orbital de sobremesa con incubación MaxQ™ HP, 120 V 60 Hz, 6,5 A o 230 V 50/60 Hz, 3,2 A
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Sujete seis matraces de 2 l y permita la visualización de las muestras sin alterar la atmósfera de la cámara con los agitadores orbitales de sobremesa incubados Thermo Scientific™ MaxQ™ HP. Mejore el rendimiento del producto con una uniformidad extraordinaria de la temperatura, mientras la cámara aislada de doble pared contribuye a un crecimiento óptimo.
- Funciona en una escala de temperatura líder del sector, lo que garantiza flexibilidad para una amplia variedad de aplicaciones.
- La plataforma acepta fácilmente seis matraces de 2 l o cuatro matraces de 2800 ml
- La bandeja para derrames, el mecanismo y el panel de control sellados, y los componentes electrónicos situados fuera de la cámara garantizan que los elementos del agitador no resulten dañados por derrames
- Las alarmas sonoras y visuales de seguimiento de exceso o defecto de temperatura garantizan la protección de los productos
- La alarma de seguridad de exceso de temperatura ajustable por separado con sonda independiente ofrece un sistema auxiliar
- Las alarmas sonoras y visuales de seguimiento de nivel bajo o alto de rpm alertan cuando se producen desviaciones de la velocidad
- Las funciones del microprocesador se calibran fácilmente mediante el teclado
- Ajuste la temperatura, la velocidad y el tiempo: se pueden ver de forma simultánea en la pantalla retroiluminada de 20 caracteres para minimizar los errores al introducir parámetros
- Los mensajes de estado alfanuméricos muestran el estado del ciclo
- La programación basada en menús permite un acceso rápido y sencillo a los parámetros
- La cámara aislada de doble pared favorece una uniformidad controlada óptima
- Dos ventiladores garantizan una temperatura uniforme para crear un entorno ideal para cultivos sensibles a la temperatura y cargas de productos pesados
- La tapa de acrílico transparente moldeado con bisagras reforzadas en tres puntos soporta años de uso sin agrietarse ni decolorarse
Plataforma no incluida.
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 2,5 cm |
| Capacidad portante (métrico) | 32 kg |
| Intervalo de velocidad | De 25 a 525 rpm ± 1 rpm |
| Requisitos eléctricos | 120/230 V, 50/60 Hz |
| Tensión | 115 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 80 °C |
| Amperaje | 6,5 A |
| Admite | Matraz Erlenmeyer de 2 L |
| Tipo de producto | Agitador |
| Capacidad portante (imperial) | 71 lb |
| Mostrar más |