Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores de consola incubadores y refrigerados Forma™
Código de producto. p-4531169 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 4 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de más de 5 °C a 60 °C
Requisitos eléctricos:
230 V, 50 Hz
230 V, 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 12622785
Marca: Thermo Scientific™ SHKE436HP
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Trabaje con matraces 4 l y 6 l con estos agitadores de consola con incubación y refrigeración, que disponen de pedal y una gran ventana de visualización.
Utilice los agitadores de consola con incubación y refrigeración Thermo Scientific™ MaxQ™ HP para matraces grandes de 4L y 6L. Los agitadores disponen de un pedal para trabajar con manos libres al cargar las muestras y una amplia ventana que permite verlas sin alterar la atmósfera de la cámara.
Características:
  • Los agitadores incluyen filtros HEPA para conseguir la máxima protección contra la contaminación
  • Sistema de flujo de aire dirigido para una uniformidad óptima de la temperatura y unas condiciones de crecimiento perfectas
  • Su diseño ergonómico garantiza un cómodo acceso y un sistema de desagüe central facilita la limpieza de la cámara.
Control por microprocesador:
  • Temperaturas de funcionamiento: Con incubación: Desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C o incubación/refrigeración: De 4 °C a 60 °C en incrementos de 0,1 °C con control de ±0,1 °C
  • Muestra los ajustes de temperatura, velocidad y tiempo simultáneamente en una pantalla retroiluminada de 20 caracteres
  • Los mensajes de estado alfanuméricos muestran el estado del ciclo
  • Programación guiada por menús para acceder de forma rápida y sencilla a todos los parámetros
  • Las alarmas sonoras y visuales de seguridad y seguimiento de la temperatura por encima o por debajo de determinados valores garantizan la protección de los productos.
  • Las alarmas sonoras y visuales de seguimiento de nivel bajo o alto de rpm alertan cuando se producen desviaciones de la velocidad.
Rendimiento:
  • Exclusivo sistema de filtración HEPA
  • El filtro HEPA tiene una eficacia nominal mínima del 95 % a 0,3 μm para interceptar partículas aéreas extrañas.
  • El flujo de aire laminar a través de la cámara posibilita una temperatura uniforme
  • Se consigue una temperatura final baja gracias al flujo de aire del sistema de refrigeración filtrado que va delante a atrás
Estructura:
  • Interior de acero inoxidable sin fisuras y esquinas arqueadas para facilitar la limpieza
  • Sistema de desagüe con válvula en la parte delantera de la cámara para facilitar la eliminación de los líquidos
  • La tapa se abre manualmente o con el pedal para funcionar en manos libres a la hora de cargas los recipientes
  • Los laterales angulados, la parte delantera más baja y la práctica altura de la plataforma garantizan un acceso cómodo al interior de la cámara
  • La ventana de paneles térmicos ofrece una amplia zona de visualización de 0,3 m2
  • Puerto de acceso (parte posterior de la pared de la vitrina) para sondas, colector de gaseado de CO2 u otro equipo
  • El estante opcional proporciona más espacio de almacenamiento
Información sobre pedidos:
Plataforma no incluida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 2,5 cm
Capacidad portante (métrico) 32 kg
Intervalo de velocidad De 25 a 525 rpm ± 1 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente de más de 5 °C a 60 °C
Amperaje 3,5 A
Admite Matraces de 4 L o 6 L
Tipo de producto Agitador
Capacidad portante (imperial) 71 lb
Certificaciones/conformidad CE, cUL, UL
Tipo de tapón Enchufe 7/7 CEE
Intervalo de temperatura (imperial) De 41 ° F a 140 ° F, 39,2 °F a 140 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C
Uniformidad de temperatura De 0,2 °C a 37 °C (en matraz)
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo interior (imperial) 21,1 in
Fondo interior (métrico) 53,6 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 21,1 x 34,3 x 18,5 in (53,6 x 87,1 x 47 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30 x 45 x 40,4 in (76,2 x 114,3 x 102,6 cm)
Altura (imperial) 40,4 in
Altura (imperial) interior 18,5 in
Altura (métrico) 102,6 cm
Altura (métrico) interior 47 cm
Longitud (imperial) 30 in
Longitud de la plataforma (imperial) 29,5 in
Longitud (métrico) 76,2 cm
Longitud de la plataforma (métrico) 74,9 cm
Anchura (imperial) 45 in
Anchura (imperial) interior 34,3 in
Anchura (métrico) 114,3 cm
Anchura (métrico) interior 87,1 cm
Anchura de la plataforma (métrico) 45,7 cm
Peso con embalaje (imperial) 665 lb
Peso con embalaje (métrico) 277 kg
Peso (imperial) 610 lb
Peso (métrico) 288 kg
Tipo de controlador Digital
Descripción Agitador orbital de modelo para suelo con incubación
Modelo Agitadores de consola con incubación
Rango de humedad 0% a 31 °C o por debajo (87,8 °F)
Tipo de motor Sin escobillas CC
Intervalo del temporizador Funcionamiento continuo o temporizado desde 1 minuto hasta 199 horas y 59 minutos