Learn More
Thermo Scientific™ Agitador orbital de inmersión MaxQ™ 7000
Código de producto. p-4531136 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
240 V, 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Requisitos eléctricos unitSize
10645093 240 V, 50/60 Hz 1 PCS
1 options
Código de producto. 10645093
Marca: Thermo Scientific™ SHKE70001CE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combine temperatura de baño de agua controlada con agitación orbital con el agitador orbital de baños de agua Thermo Scientific™ MaxQ™ 7000
Combine temperatura de baño de agua controlada con agitación orbital con el agitador orbital de baños de agua Thermo Scientific™ MaxQ™ 7000 Los agitadores orbitales para baños de agua de sobremesa admiten grandes bandejas de gel en una cámara de baño de gran tamaño y disponen de un sistema de desagüe de fácil acceso situado en la parte frontal de la vitrina. Son ideales para cultivo celular, estudios de solubilidad, procedimientos de extracción, pruebas de diagnóstico y muchas otras aplicaciones.
Características:
  • El modelo MaxQ 7000 se desagua y desinfecta fácilmente gracias a que se desconecta rápidamente y tiene el sistema de desagüe en la parte frontal
  • Dos deflectores minimizan las salpicaduras y las turbulencias en la cámara
  • La cubierta de acero inoxidable o Plexiglas™ minimiza la evaporación y la pérdida de calor
  • Rango de temperatura de 5 °C por encima de la temperatura ambiente a 90 °C utilizando cubiertas de acero inoxidable
  • Monitorice y controle el intervalo temperatura de la cámara con una precisión ±0,2 °C a 37 °C en matraz
  • Consulte la velocidad, el tiempo y la temperatura al mismo tiempo en tres pantallas independientes
  • Unidad triple excéntrica para cargas pesadas, agitación uniforme y para funcionar continuamente durante 24 horas, incluso a alta velocidad
  • El sistema de desagüe de fácil acceso dispone de desconexión rápida en la parte frontal de la vitrina simplificar las labores de vaciado y desinfección del sistema.
  • La alarma de bajo nivel de agua avisa al operario
  • El serpentín de refrigeración opcional amplía la gama de aplicaciones que requieren temperaturas en torno a o por debajo de la temperatura ambiente.
  • Tiene capacidad para 11 plataformas de 33 cm (13″), que deben solicitarse por separado
Modelo analógico:
  • Control de velocidad variable de 40 a 400 rpm controlada mediante un selector giratorio monitorizado con precisión por un tacómetro tradicional.
  • Cuentarrevoluciones integrado que monitoriza y muestra la velocidad en rpm para garantizar un ajuste preciso
  • Modo continuo o ajuste del temporizador de 1 a 60 min
Modelo digital:
  • Intervalo de velocidad: De 15 a 500 rpm, ±1 rpm
  • Funcionamiento continuo o programado entre 0,1 y 999 horas, o entre 0,1 y 999 minutos.
  • Desconexión del agitador y señal de alarma sonora/visual cuando la velocidad de la unidad se desvía ±10 % del ajuste, lo que impide que se desplace
  • Las señales visuales/sonoras alertan de las desviaciones de temperatura y los bajos niveles de agua; el calor se apaga si la temperatura se desvía ±1 °C del punto de ajuste
  • La calibración de la velocidad, que el usuario puede ajustar, se puede realizar con un tacómetro manual digital
  • El detector de carga desequilibrada detiene el movimiento de la plataforma cuando detecta una vibración excesiva, y no cesa de emitir una señal de alarma audible/visible hasta que se corrige el problema
  • Función de arranque suave que evita arranques y paradas bruscos, salpicaduras del contenido de los recipientes o humectación del tapón de los matraces
  • Motor sin escobillas CC de estado sólido sin mantenimiento
  • Mantenimiento de parámetros durante los cortes de electricidad y reinicio automático de la unidad cuando se restablece el servicio
Información para pedidos:
Para obtener un sistema completo, adquiera plataformas y pinzas (se venden por separado).
Requiere:
  • Plataforma universal (sin pinzas) o
  • Plataforma específica (con pinzas preinstaladas)
  • Abrazaderas
Recomendada para:
  • Suspensiones bacterianas.
  • Cultivo celular
  • Pruebas diagnósticas
  • Procedimientos de extracción
  • Mezclas en general.
  • Hibridación
  • Estudios de solubilidad.
  • Tinción y decoloración.
  • Procedimientos de lavado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 1,27 cm (0,5 in)
Capacidad portante (métrico) 15,9 kg
Intervalo de velocidad De 15 a 500 rpm ± 1 rpm
Requisitos eléctricos 240 V, 50/60 Hz
Tensión 240 V
Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente de más de 5 °C a 65 °C
Tipo de producto Agitador orbital de sobremesa con incubación para baños de agua
Capacidad portante (imperial) 35 lb
Certificaciones/conformidad CE, cUL, UL
Intervalo de temperatura (imperial) De 41 °F a 140 °F
Exactitud de temperatura De 5 °C por encima de la temperatura ambiente a 65 °C
Resolución de temperatura 0,2 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 x 21,5 x 18 in (63,5 x 54,6 x 45,7 cm)
Altura (imperial) 18 in
Altura (métrico) 45,7 cm
Longitud (imperial) 25 in
Longitud de la plataforma (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 63,5 cm
Longitud de la plataforma (métrico) 27,9 cm
Anchura (imperial) 21,5 in
Anchura (métrico) 54,6 cm
Anchura de la plataforma (métrico) 33 cm
Peso con embalaje (imperial) 107 lb
Peso con embalaje (métrico) 48,5 kg
Tipo de controlador Digital
Descripción Agitador orbital de sobremesa con incubación para baños de agua
Modelo Digital
Tipo de motor Sin escobillas CC
Intervalo del temporizador De 1 a 60 min