Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores orbitales de sobremesa MaxQ™ 4000
Código de producto. 10519912 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C
Temperatura ambiente de más de 10 °C a 80 °C
Temperatura ambiente menos 15 °C a 60 °C
Refrigerado:
No
Sí
Requisitos eléctricos:
240 V, 50/60 Hz
240 V/50 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Refrigerado Requisitos eléctricos unitSize
10519912 Temperatura ambiente de más de 10 °C a 80 °C No 240 V, 50/60 Hz 1 PCS
10509912 10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C No 240 V, 50/60 Hz 1 PCS
11734948 10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C No 240 V, 50/60 Hz 1 PCS
11751278 Temperatura ambiente de más de 10 °C a 80 °C No 240 V, 50/60 Hz 1 PCS
10031532 Temperatura ambiente menos 15 °C a 60 °C Sí 240 V/50 Hz 1 PCS
11744948 Temperatura ambiente menos 15 °C a 60 °C Sí 240 V/50 Hz 1 PCS
6 options
Código de producto. 10519912
Marca: Thermo Scientific™ SHKE40006CE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combine la comodidad de un diseño de escritorio con la tecnología de agitación orbital en un solo paquete con los agitadores orbitales de sobremesa Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000.
Combine la comodidad de un diseño de escritorio con la tecnología de agitación orbital en un solo paquete con los agitadores orbitales de sobremesa Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000. Estos agitadores versátiles, incubados y refrigerados son ideales para el cultivo celular, los estudios de solubilidad, los procedimientos de extracción, la expresión de proteínas y muchas otras aplicaciones. Son cámaras espaciosas con un diseño compacto de sobremesa.
Los agitadores orbitales de sobremesa MaxQ 4000 son fáciles de usar y cuentan con una plataforma de 45,72 x 45,72 cm (18 × 18 pulg.) espaciosa para ofrecer una mayor capacidad para los recipientes. Estas unidades de sobremesa gestionan hasta seis matraces de 2 l. La tapa transparente y resistente a arañazos permite la visualización de la muestra sin ninguna obstrucción sin que afecte a la temperatura de la cámara.
  • La transmisión excéntrica triple proporciona un movimiento uniforme con una órbita circular de 19 mm.
  • Modos de funcionamiento continuo o pautado.
  • Tapa transparente y resistente a arañazos para la visualización de la muestra.
  • El cierre intermedio de seguridad hace que la plataforma deje de moverse cuando se abre la tapa.
  • Seguimiento preciso de la temperatura y de temperatura de la cámara en una gama completa con una precisión de ±0,1 a 37 °C con el controlador de temperatura PID.
  • La función de seguridad contra sobrecalentamiento con termostato independiente ofrece un sistema auxiliar que controla el calor en caso de fallo del controlador de temperatura principal.
Modelos analógicos
  • Control de velocidad de 40 a 400 rpm mediante mando giratorio
  • Cuentarrevoluciones integrado que monitoriza y muestra la velocidad en rpm para garantizar un ajuste preciso
  • Indicación de temperatura en una pantalla digital luminosa de fácil lectura
  • Funcionamiento continuo o pautado de 1 a 60 min
Modelos digitales
  • Control de velocidad variable de 15 a 500 rpm
  • Consulte la velocidad, la temperatura y el tiempo a la vez en tres pantallas LED individuales que ayudan a minimizar los errores en el establecimiento de condiciones de funcionamiento.
  • Funcionamiento continuo o programado entre 0,1 y 999 horas, o entre 0,1 y 999 minutos.
  • Desconexión del agitador y señal de alarma sonora/visual cuando la velocidad de la unidad se desvía ±10 % del ajuste, lo que impide que se desplace
  • Posibilidad de utilizar un cuentarrevoluciones digital portátil para realizar la calibración de velocidad de usuario cuando resulte necesario y se puedan estandarizar los protocolos
  • Sensor de carga desequilibrada que detiene el movimiento de la plataforma cuando detecta una vibración excesiva y no cesa de generar una señal de alarma audible/visible hasta que se soluciona el problema.
  • Función de arranque suave que evita arranques y paradas bruscos, salpicaduras del contenido de los recipientes o humectación del tapón de los matraces
  • Motor sin escobillas DC de estado sólido sin mantenimiento
Dimensiones totales, cm (pulg)
Modelos SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5: 81,3 (32) x 57,2 (22,5) x 55,9 (22)
Modelos SHKA4000-7, SHKE4000-7: 86,4 (34) x 57,2 (22,5) x 55,9 (22)
Peso con embalaje kg (libras)
Modelos SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5: 167 (75,8)
Modelos SHKA4000-7, SHKE4000-7: 212 (96,2)
Información para pedidos:
Para obtener un sistema completo, adquiera plataformas y pinzas (se venden por separado).
Requiere:
Plataforma universal (sin pinzas) o plataforma específica (con pinzas instaladas previamente)
Recomendada para:
  • Cultivo celular
  • Estudios de solubilidad.
  • Procedimientos de extracción
  • Purificación de plásmidos.
  • Mezclas en general.
  • Suspensiones bacterianas.
  • Tinción y decoloración.
  • Procedimientos de lavado
  • Hibridación.
  • Expresión de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 1,9 cm (0,75 in)
Capacidad portante (métrico) 22,7 kg
Intervalo de velocidad De 15 a 500 rpm ± 1 rpm
Requisitos eléctricos 240 V, 50/60 Hz
Tensión 220/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente de más de 10 °C a 80 °C
Admite 6 matraces de 2 L
Tipo de producto Agitador
Capacidad portante (imperial) 50 lb
Certificaciones/conformidad CE, cUL, UL
Intervalo de temperatura (imperial) De 50°F a 176 °F
Exactitud de temperatura ± 0,1 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Longitud de la plataforma (imperial) 18 in
Longitud de la plataforma (métrico) 45,7 cm
Anchura de la plataforma (métrico) 45,7 cm
Tipo de controlador Digital
Descripción Agitador orbital de sobremesa de tamaño grande de alta temperatura con incubación
Modelo MaxQ 4000 Agitador con incubación de sobremesa, Benchtop
Tipo de motor Sin escobillas CC
N.º de posiciones 6
Intervalo del temporizador Funcionamiento continuo o temporizado de 0,1 minutos a 999 horas
Refrigerado No