Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa Maxima Hot Start Taq
Código de producto. 10763721 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1.25 ml
1000U
2 x 1.25 ml
500U
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
500 unidades
paquete de 5
10763721 1000U paquete de 5
10394380 500U 500 unidades
10140740 - -
11886833 2 x 1.25 ml 100 reacciones
11883923 10 x 1.25 ml 500 reacciones
5 options
Código de producto. 10763721
Marca: Thermo Scientific™ EP0603
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Enhance the specificity, sensitivity, and yield of DNA amplification with this hot start DNA polymerase.
Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase is a chemically modified recombinant Taq DNA polymerase. The enzyme is inactive at room temperature, avoiding extension of non-specifically annealed primers or primer dimers and providing higher specificity of DNA amplification. The functional activity of the enzyme is restored during a short 4 minute incubation at 95°C. The activated enzyme maintains the same functionality as Taq DNA polymerase. Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase is also available in a master mix format.
Highlights
  • Four minute activation time
  • High PCR specificity and sensitivity
  • Room temperature PCR set up
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 10 x 1.25mL of 10X Hot Start PCR Buffer, 10 x 1.25mL of 25mM MgCl2
Descripción Maxima™ Hot Start™ Taq DNA Polymerase
Cantidad 1000U
Para utilizar con (aplicación) Cloning