Learn More
Thermo Scientific™ Diluyente de recuperación máxima
Descripción
Mantenga la viabilidad y maximice la recuperación de microorganismos con el diluyente protector e isotónico de recuperación máxima Thermo Scientific™. El diluyente de recuperación máxima combina el efecto protector de peptona en la solución de dilución1 con el apoyo osmótico de la solución salina fisiológica1,2.
La fuerza isotónica del diluyente de recuperación máxima garantiza la recuperación de microorganismos de variados orígenes que pueden ser vulnerables en agua destilada o suspensiones acuosas.
La baja concentración de peptona no causa multiplicación de los organismos después de 1-2 horas de la dilución de la muestra.
Técnica:
- Coloque 10 g de la muestra de prueba en una jarra de mezclador estéril o en una bolsa de plástico estéril.
- Agregue 90 ml de diluyente de recuperación máxima estéril.
- Utilice el mezclador según su velocidad durante el tiempo suficiente para lograr un número total de entre 15 000 y 20 000 revoluciones. También puede utilizar un mezclador de tipo peristáltico (Stomacher) durante 2 minutos.
- Después de 15 minutos, transfiera 1 ml del macerado a 9 ml de diluyente estéril y mézclelo bien (dilución 10-1).
- Prepare diluciones decimales adicionales de la misma manera.
- Transfiera asépticamente 1 ml de cada dilución de la suspensión inicial por duplicado al centro de un plato.
- Prepare los platos con el medio deseado.
- Deje que el agar se solidifice e incube.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incoloro, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Descripción | Diluyente de recuperación máxima |
| Formato | Tubo |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Volumen de llenado | 9 mL |
| Peso de llenado | 9 ± 0,5 ml |
| Tipo de empaquetado | 50 tubos en una caja de cartón |
| Cantidad | 50/paq. |
Para uso diagnóstico in vitro.