Learn More
Thermo Scientific™ Maximum Recovery Diluent (Dehydrated)
Código de producto. p-200112442
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2,5 kg
Tamaño de la unidad:
3 Kg
500 GR
10229682 500 g 500 GR
11963562 2,5 kg 3 Kg
2 options
Código de producto. 10229682
Marca: Thermo Scientific™ CM0733B
Achieve maximum recovery of microorganisms during dilution with this protective, isotonic diluent.
Achieve maximum recovery of microorganisms during dilution with this protective, isotonic Thermo Scientific™ Oxoid™ Maximum Recovery Diluent (Dehydrated).
Maximum Recovery Diluent combines the protective effect of peptone in the diluting solution1 with the osmotic support of physiological saline1,2. The low peptone concentration in the diluent reduces organism multiplication in the sample for at least 45 minutes during the dilution stage1,2
Mantenga la viabilidad de los microorganismos durante el proceso de dilución con este diluyente de recuperación máxima con bajos niveles de peptona.
  • Permite realizar procedimientos cuantitativos precisos con la mínima reducción del recuento viable.
  • Reduce la multiplicación de los microorganismos en la muestra durante al menos una hora en la fase de dilución.
La presencia de peptona en el diluyente proporciona recuentos viables para garantizar la exactitud de los procedimientos cuantitativos. La fuerza isotónica del diluyente garantiza la recuperación de microorganismos de variados orígenes que pueden ser vulnerables en agua destilada o suspensiones acuosas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: Organización francesa para la estandarización (AFNOR), Instituto Británico de Estándares (BSI), EP, IDF, ISO, NMKL
Descripción Agar de sal de manitol
Formulario Polvo
Tipo de producto Caldo
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 52,6 l