Learn More
Thermo Scientific™ Diluyente de recuperación máxima
Descripción
Consiga la recuperación máxima de microorganismos durante la dilución con este isotónico diluyente de recuperación máxima Thermo Scientific™ Oxoid™ que aporta protección.
La presencia de peptona en el diluyente proporciona recuentos viables para garantizar la exactitud de los procedimientos cuantitativos.La fuerza isotónica del diluyente garantiza la recuperación de microorganismos de variados orígenes que pueden ser vulnerables en agua destilada o suspensiones acuosas.La baja concentración de peptona en el diluyente reduce la multiplicación de los microorganismos en la muestra durante al menos 45 minutos en la fase de dilución1,2
Mantenga la viabilidad de los microorganismos durante el proceso de dilución con este diluyente de recuperación máxima con bajos niveles de peptona.
- Permite realizar procedimientos cuantitativos precisos con la mínima reducción del recuento viable.
- Reduce la multiplicación de los microorganismos en la muestra durante al menos una hora en la fase de dilución.
- Listo para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Descripción | Diluyente de recuperación máxima |
| Formato | Frascos universales |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 9,0g ± 0,3 g |
| Tipo de empaquetado | 24 frascos universales con tapón de rosca en una caja |
| Cantidad | Paquete de 24 |