Learn More
Thermo Scientific™ Mezclador vórtex MaxiMix™ I
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El compacto mezclador vórtex Thermo Scientific MaxiMix I garantiza la mezcla rápida y uniforme en el modo de funcionamiento continuo o intermitente.
Ideal para ensayos enzimáticos y RIA, mezcla de tubos de ensayo en general, ensayos bioquímicos, preparaciones de diluciones virales, ensayos de precipitación, agitación en vórtex de células en suspensión y mezcla de muestras de tejido. Excelente para uno o múltiples tubos y pequeños matraces cerrados.
- Mezcla simultáneamente hasta cuatro tubos de ensayo
- Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO montado en la parte superior del pulsador
- Varíe la mezcla vórtex cambiando la presión del tubo contra la parte superior de goma de espuma
- Caja de plástico blanca y duradera resistente a ácidos y álcalis
- La base de aluminio fundido con patas de goma con ventosa proporciona la máxima estabilidad
- Diseño compacto con parte superior de goma de espuma de 10,2 cm de diámetro
Incluye:
- Una parte superior de espuma adicional (12-814-1)
- Cable de alimentación de tres hilos y enchufe
Recomendada para:
- Ensayos enzimáticos y de RIA
- Mezcla general de tubos de ensayo
- Ensayos bioquímicos y precipitados
- Agitación en vórtex de suspensiones celulares
- Mezcla de muestras de tejido
- Preparaciones de dilución vírica
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | De 0 a 3000 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, de 50 a 60 Hz |
| Tensión | 230 V |
| Amperaje | 0,3 A |
| Tipo de producto | Mezcladores |
| Certificaciones/conformidad | CE, EPA, certificado de análisis (COA), certificado de conformidad (COC) |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Material | Cast Aluminum Base, Foam Platform |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5,5 x 5,5 x 4,2 pulg., 13,9 cm x 13,9 cm x 10,6 cm |
| Altura (imperial) | 4,2 in |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.