Learn More
Thermo Scientific™ Transcriptasa inversa Maxima (200 U/μ l)
Código de producto. p-4521342 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
10.000 unidades
2.000 unidades
4 x 10.000 unidades
Tamaño de la unidad:
10000 unidades
2000 unidades
Código de producto. 10869200
Marca: Thermo Scientific™ EP0742
Edge
Aumente las velocidades de síntesis con la transciptasa inversa Thermo Scientific™ Maxima™, una enzima avanzada obtenida a través de la evolución in vitro de la transcriptasa inversa M-MuLV.
La transcriptasa inversa (RT) Maxima se obtuvo a través de la evolución in vitro de la transcriptasa inversa M-MuLV. La enzima posee una actividad polimerasa dependiente de ARN y dependiente de ADN, así como actividad ARNasa H. La enzima modificada mediante ingeniería genética ofrece una termoestabilidad considerablemente mejorada, resistencia, así como mejores tasas de síntesis en comparación con la transcriptasa inversa M-MuLV natural.
Maxima Reverse Transcriptase es capaz de realizar la síntesis reproducible de ADNc a partir de una amplia variedad de cantidades de entrada de ARN total (de 1 pg a 5 μg) a elevadas temperaturas (de 50 a 65 °C), lo que la convierte en la herramienta ideal para RT-qPCR de dos pasos (consulte los datos complementarios que se proporcionan).
Gracias a su alta termoestabilidad, la enzima Maxima mantiene su completa actividad durante la reacción de transcripción inversa completa, genera los mejores niveles de rendimiento del ADNc y puede sintetizar incluso transcripciones de ARN muy largas de hasta 20 kb (consulte los datos que se proporcionan). La temperatura de reacción se puede aumentar hasta los 65 °C para una transcripción eficiente de las regiones de ARN con una elevada estructura secundaria o para mejorar la especificidad mediante primers específicos del gen. Gracias a su elevada tasa de síntesis, la reacción de la transcriptasa inversa se puede completar en 15-30 min.
Características destacadas
  • Alta producción de ADNc de longitud completa de hasta 20 kb.
  • Activo hasta a 65 °C.
  • Termoestable: activa al 90 % después de la incubación a 50 °C durante 60 minutos
  • Alta sensibilidad: síntesis reproducible del ADNc a partir de una amplia variedad de cantidades de entrada de ARN total (de 1 pg a 5 µg)
  • Eficiente: síntesis del ADNc completa en un periodo de entre 15 y 30 minutos
  • Incorpora nucleótidos modificados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 200 U/μl
Contenido y almacenamiento La transcriptasa inversa Maxima (proporcionada como 10 000 unidades a una concentración de 200 U/μl) se suministra con tampón RT 5X (250 mM de Tris-HCl [pH 8,3 a 25 °C], 375 mM de KCl, 15 mM de MgCl2, 50 mM de DTT).
Almacenar a - 20 °C.
Formato Stand-alone Enzyme
GC-Rich PCR Performance High
Velocidad de reacción 30 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción De 50 °C a 55 °C
Cantidad 10.000 unidades
Transcriptasa inversa Maxima
Actividad de la ribonucleasa H Sí
Condiciones de envío Dry Ice
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 20 kb
Material de partida ARN
Vis mere Vis mindre
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.