Learn More
Thermo Scientific™ Mezclas maestras de qPCR Maxima Probe
Código de producto. 11360760 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
:
4 x 12,5 ml (para 4000 reacciones de 25 μl)
Código de producto. 11360760
Marca: Thermo Scientific™ K0263
Optimice la qPCR con la química de la sonda utilizando protocolos de ciclo estándar con estas mezclas maestras de qPCR listas para su uso.
Las mezclas maestras de qPCR Maxima Probe son soluciones listas para su uso y optimizadas para los procedimientos cuantitativos de PCR en tiempo real. Las mezclas maestras incluyen la ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start y desoxinucleótidos (dNTP) en un tampón de PCR optimizado. Solo es necesario añadir la plantilla y los primers.
La ADN polimerasa de inicio en caliente Taq Maxima en combinación con los tampones optimizados garantiza la sensibilidad y la especificidad de la PCR. La mezcla incluye dUTP para realizar un control opcional de contaminación cruzada mediante uracilo-ADN glicosilasa (UDG). El uso de mezclas maestras de qPCR Maxima Probe en PCR en tiempo real garantiza la cuantificación específica, sensible y reproducible de plantillas de ADNc, viral, plasmídico y genómico.
Las mezclas maestras de qPCR Maxima Probe son compatibles con la mayoría de los termocicladores en tiempo real.
Características destacadas
  • Especificidad: la ADN polimerasa de inicio en caliente Taq Maxima y el tampón optimizado eliminan la formación y amplificación inespecífica de los dímeros de cebadores
  • Sensibilidad: detecta un número bajo de copias
  • Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud
  • Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2X lista para su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
N.º de reacciones 4.000 reacciones
Volumen 4 x 12,5 ml