Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus Reverse Transcriptase Promotion
Código de producto. p-6629080 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
10,000 U
2000 U
Tamaño de la unidad:
10000 unidades
2000 unidades
Código de producto. 15767496
Marca: Thermo Scientific™ EP0751
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A highly thermostable, high processivity reverse transcriptase lacking RNase H activity
  • Thermostable - 90% active after incubation at 50°C for 60 minutes in a reaction mixture.
  • Active up to 65°C
  • High yields of full-length cDNA up to 20 kb
  • High sensitivity - reproducible cDNA synthesis from a wide range of starting total RNA amounts (1 pg to 5 μg)
  • Efficient - complete cDNA synthesis in 15 to 30 minutes
  • Increased resistance to common reaction inhibitors
  • Incorporates modified nucleotides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5X
Composición 250 mM Tris-HCl buffer (pH 8.3 at 25°C), 375 mM KCl, 15 mM MgCl2, 50 mM DTT
Contenido y almacenamiento -20°C
Cantidad 2000 U
Para utilizar con (aplicación) cDNA Synthesis, RT-PCR, Gene Expression