Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kits Promotion
Código de producto. 15787526
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
20 x 20μL Reactions
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
20 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
15787526 20 x 20μL Reactions 20 reacciones
15777526 100 reacciones 100 reacciones
2 options
Código de producto. 15787526
Marca: Thermo Scientific™ K1681
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Synthesize long cDNAs up to 20 kb at elevated temperatures (up to 65°C) with this complete system for highly efficient synthesis of first strand cDNA
  • Increased reaction temperatures -the first strand of cDNA can be synthesized within the 42 to 65°C temperature range
  • High yields of full-length first strand cDNA -with RNA templates up to 20 kb
  • Flexible priming -oligo(dT)18, random hexamer, or gene-specific primers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR
N.º de reacciones 20 x 20μL Reactions