Learn More
3M™ Gafas de seguridad Maxim™ DX
Código de producto. 15769787
Change view
Click to view available options
Tinción de lente:
Transparente
con tono 3
con tono 5
Color de marco:
Azul, gris
Negro, gris
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Tinción de lente Color de marco unitSize
15769787 Transparente Azul, gris paquete de 20
15779787 con tono 3 Negro, gris paquete de 20
15789787 con tono 5 Negro, gris paquete de 20
3 options
Código de producto. 15769787
Marca: 3M™ 7000052888
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las gafas de seguridad 3M™ Maxim™ DX cuentan con una cobertura ocular superior y un puente nasal blando de ajuste universal con visera de protección acolchada para una mayor comodidad y absorción de impactos.
  • Gafas de seguridad con lente asférica para 180° de visión pura y una cobertura ocular superior
  • El revestimiento DX proporciona una protección antiarañazos y antivaho mejorada
  • Gafas con canal de ventilación a través de la lente para reducir el empañamiento
  • El diseño proporciona una excelente cobertura y un buen campo de visión
  • Almohadillas nasales ajustables y flexibles y visera de protección de «tacto suave»
  • Longitudes de varillas ajustables y ajustes pantoscópicos (de ángulo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166: EN 169
Tipo de lente DX
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Estructura
Color de marco Azul, gris
Lens Material Policarbonato