Learn More
3M™ Gafas de seguridad balística Maxim™ DX
Descripción
- Gafas de seguridad que superan el régimen de pruebas de VO militar para impactos a alta velocidad
- El revestimiento DX proporciona una protección antiarañazos y antivaho mejorada
- Gafas con canal de ventilación a través de la lente para reducir el empañamiento
- Puente nasal blando y ajustable y visera de protección de tacto suave
- Longitudes de varillas ajustables y ajustes pantoscópicos (de ángulo)
- El diseño proporciona una excelente cobertura y un buen campo de visión
- El diseño de perfil bajo aumenta la compatibilidad con los cascos y la protección auditiva
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166:2001 |
| Tipo de lente | DX |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad balística |
| Para utilizar con (aplicación) | Estructura |
| Color de marco | Negro, gris |
| Lens Material | Policarbonato |