Learn More
3M™ Juego de lentes balísticas Maxim™
Descripción
- Gafas de seguridad con 3 opciones de color de lente para diferentes condiciones de luz y objetivo
- Las almohadillas nasales de la montura y el ángulo pantoscópico son completamente ajustables y. los materiales flexibles de tacto suave se utilizan en puntos de contacto clave
- El diseño proporciona una excelente cobertura y un buen campo de visión
- Cumple la rigurosa prueba balística STANAG 2920
- Las varillas tienen un ángulo pantoscópico ajustable
- Los revestimientos de la lente proporcionan una excelente resistencia a los arañazos y al empañamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de lente | DX |
| Tinción de lente | Transparente, Bronce, Ámbar |
| Tipo de producto | Juego de lentes balísticas |
| Color de marco | Negro |
| Incluye | Tres lentes |