Learn More
Sampling Systems™ MaxiCorer
Código de producto. 15849391 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Longitud de la hoja (métrico):
200 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15849391
Marca: Sampling Systems™ 7010A02
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Posee una hoja curva larga que es ideal para usar con polvos y gránulos, así como para materiales semisólidos como queso y grasa gruesa. MaxiCorer Sampling Sytems™ puede usarse como tomamuestras o para dispensar pequeñas cantidades de producto.
  • Acero inoxidable 316L
  • Acabado pulido brillante de alta calidad
  • Fabricación libre de grietas
  • Gire el mango a medida que el tomamuestras se introduce en el producto para cortar un tomamuestras
  • Retire el tomamuestras para extraer la muestra
Especificaciones
Tipo de producto Corer
Material Acero inoxidable (316L)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro de la parte superior exterior (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 600 mm en total
Longitud de la hoja (métrico) 500 mm
Longitud del mango (métrico) 100 mm