Learn More
Scie Plas Unidad de electroforesis en gel refrigerado Maxi
Descripción
- Gran formato
- Cuatro ranuras para el peine a lo largo de la bandeja para una separación más rápida
- Peines compatibles con pipetas multicanal
- Altura ajustable, codificados por colores
- Puertos de recirculación de tampones
- Tiras de carga de colores
- Bandeja de fundición de acrílico UV transparente
- Asas laterales para un transporte seguro y fácil por el laboratorio
- Dimensiones de la unidad (L × An ×Al): 47,5 x 27 x 8 cm
- N.º de peines: 2
- Grosor del peine: 1, 1,5 o 2 mm
- Rendimiento del peine: De 16 a 42 muestras
- Ranuras del peine: 4
- Distancia de migración entre las ranuras del peine: 5 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Unidad de electroforesis de gel |
| Dimensiones del gel | 220 x 200 mm |
| Incluye | 1 bandeja de fundición de geles, 2 peines de 16 muestras de 1,0 mm, conectores de fuente de alimentación y tiras de carga |
| Modelo | Maxi estándar |
| Tamaño de muestra | 168 |
| Volumen (métrico) | 2200 ml |
| Volumen del tampón (métrico) | 2200 ml |
| Longitud del gel (métrico) | 220 mm |