Learn More
BOLA Maxi Propeller Blades
Descrizione
- These solid stirrer blades are made of PTFE and have a set of clamp screws made of a PTFE/PEEK compound.
- The blades can be fixed tightly on BOLA Stirrer Shafts by means of the clamp screws. A spanner wrench is included for easy assembly.
Specifica
Specifica
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 140 x 20 x 4 mm |
| Recubrimiento | PTFE |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?