missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mavoglurant, MedChemExpress

Código de producto. 16416408
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16416408 10 mg 10 miligramos
16498987 5 mg 5 miligramos
16492507 50 mg 50 miligramos
16436696 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16416408

Marca: Medchem Express HY15257

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Mavoglurant (AFQ056) is a potent, selective, non-competitive and orally active mGluR5 antagonist, with an IC50 of 30 nM. Mavoglurant shows a >300 fold selectivity for the mGluR5 over all targets (238) tested. Mavoglurant can be used for the research of Fragile X syndrome (FXS), and L-dopa induced dyskinesias in Parkinson's disease.

Mavoglurant (AFQ056) is a potent, selective, non-competitive and orally active mGluR5 antagonist, with an IC50 of 30 nM. Mavoglurant shows a >300 fold selectivity for the mGluR5 over all targets (238) tested. Mavoglurant can be used for the research of Fragile X syndrome (FXS), and L-dopa induced dyskinesias in Parkinson's disease.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Mavoglurant
CAS 543906-09-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23NO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo AFQ056
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (382.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(C#C[C@]2(O)CCC[C@]3([H])[C@@]2([H])CCN3C(OC)=O)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 313.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.39
Porcentaje de pureza 99.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.